Learn More
Hydrate de fluorure de cérium(IV), Thermo Scientific Chemicals
78.49€ - 287.00€
Identifiants chimiques
CAS 60627-09-0
Formule moléculaire CeF4
Poids moléculaire (g/mol) 216.11
Numéro MDL MFCD00049422
Clé InChI SWURHZJFFJEBEE-UHFFFAOYSA-J
Synonyme cerium iv fluoride hydrate, acmc-20alhu, cerium 4+ fluoride-water 1/4/1
CID PubChem 71317457
Nom IUPAC cérium(4+) ;tétrafluorure ;hydrate
SMILES F[Ce](F)(F)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11378887
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
038580.09
10 g
78.49€
10g
11368887
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
038580.18
50 g N/A N/A N/A
Description
Description
Cerium(IV) fluoride hydrates a water insoluble Cerium source for use in oxygen-sensitive applications, such as metal production. Commercial applications for cerium include metallurgy, glass and glass polishing, ceramics, catalysts, and in phosphors. In steel manufacturing it is used to remove free oxygen and sulfur by forming stable oxysulfides and by tying up undesirable trace elements, such as lead and antimony.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
60627-09-0
216.11
SWURHZJFFJEBEE-UHFFFAOYSA-J
71317457
F[Ce](F)(F)F
CeF4
MFCD00049422
cerium iv fluoride hydrate, acmc-20alhu, cerium 4+ fluoride-water 1/4/1
cérium(4+) ;tétrafluorure ;hydrate
Spécification
Cerium(IV) fluoride hydrate
Poudre
MFCD00049422
cerium iv fluoride hydrate, acmc-20alhu, cerium 4+ fluoride-water 1/4/1
SWURHZJFFJEBEE-UHFFFAOYSA-J
cérium(4+) ;tétrafluorure ;hydrate
71317457
60627-09-0
CeF4
UN3288
Insoluble in water; Slowly hydrolyzed by cold water
F[Ce](F)(F)F
216.11
216.11 (Anhydrous)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Hydrate de fluorure de cérium(IV), Thermo Scientific Chemicals