Learn More
Sulfate d’ammonium de cérium(IV) dihydraté, ACS, 94 % min, Thermo Scientific Chemicals
126.63€ - 1206.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10378-47-9 |
---|---|
Formule moléculaire | (NH4)4Ce(SO4)4·2H2O |
Numéro MDL | MFCD00149417 |
Synonyme | Ammonium cerium sulfate |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11329337
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040194.30 |
250 g |
126.63€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11349337
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040194.A1 |
1 kg |
391.95€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11339337
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040194.A7 |
5 kg |
1206.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate is an oxidizing agent in organic synthesis and it is used as an analytical reagent, in thin-layer chromatography for the detection of anti-depressant drugs in human blood and urine samples. It is used to wet etch the Co catalyst and synthesis of carbon Nanotubes. It is used in medical and pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10378-47-9 | |
(NH4)4Ce(SO4)4·2H2O | |
MFCD00149417 | |
Ammonium cerium sulfate |
Spécification
Cerium(IV) ammonium sulfate dihydrate | |
For analysis ACS | |
Jaune | |
94% min. | |
MFCD00149417 | |
Soluble in water and insoluble in ethanol. | |
ACS |
130°C | |
10378-47-9 | |
Cristalline | |
(NH4)4Ce(SO4)4·2H2O | |
Ammonium cerium sulfate | |
632.56 (596.53 Anhydrous) | |
Yellow crystalline |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 231-567-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante