Learn More
Nitrate de cérium(IV) et d’ammonium, 99,5 % (REO), REacton™, Thermo Scientific Chemicals
24.30€ - 341.00€
Identifiants chimiques
CAS | 16774-21-3 |
---|---|
Formule moléculaire | H8CeN8O18 |
Numéro MDL | MFCD00151121 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11331099
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011332.09 |
10 g |
24.30€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11351099
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011332.22 |
100 g |
107.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11341099
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011332.36 |
500 g |
341.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cerium(IV) ammonium nitrate is used to offers a novel route to tartronic acid derivatives via facile oxygenation of malonates. It is also used as for oxidative addition reactions of electrophilic radicals to alkenes, enabling intermolecular and intramolecular carbon-carbon and carbon-heteroatom bond formation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
16774-21-3 | |
H8CeN8O18 | |
MFCD00151121 |
Spécification
Cerium(IV) ammonium nitrate | |
Jaune à orange | |
99.5% (REO) | |
MFCD00151121 | |
548.23 |
16774-21-3 | |
Poudre / flocons / cristaux / microbilles / grumeau, etc. | |
H8CeN8O18 | |
Soluble in water. | |
Pungent |
Sécurité et traitement
P210-P220-P221-P234-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P370+P378q-P390-P501c
H272-H290-H302-H314-H317-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :5,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 240-827-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only