Learn More
Nitrate d’ammonium de cérium(IV), + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11435323
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Nitrate d’ammonium de cérium(IV), > -98 %, H8CeN8O18, numéro CAS-16774-21-3, nitrate d’ammonium et de cérium(IV) ; CAN, 1 000 g, classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITRATES INORGANIQUES, N.S.A., 240-827-6, 548.23, H272-H290-H302-H314-H317-H335
Cerium(IV) ammonium nitrate is widely utilized as an oxidant for many functional groups like alcohols, phenols and ethers as well as C-H bonds. It acts as a deprotection reagent for alcohol in organic synthesis. It is useful in the synthesis of heterocycles like quinoxaline derivatives which is used in dyes, organic semiconductors and DNA cleaving agents. It is an active component of chrome etchant, which is used in the production of photomasks and liquid crystal displays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le nitrate d’ammonium cérium(IV) est souvent utilisé comme oxydant pour de nombreux groupes fonctionnels comme les alcools, les phénols et les éthers, ainsi que pour les liaisons C-H. Il fait office de réactif de déprotection pour l’alcool dans la synthèse organique. Il est efficace dans la synthèse d’hétérocycles comme des dérivés de quinoxaline qui sont utilisés dans les colorants, les semi-conducteurs organiques et les agents de clivage de l’ADN. Il s’agit d’un composant actif du réactif d’attaque du chrome, qui est utilisé dans la production de photomasques et d’écrans à cristaux liquides.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’alcool.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Hygroscopique. Incompatible avec les agents réducteurs puissants et les poudres métalliques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16774-21-3
Formule moléculaire H8CeN8O18
Numéro MDL MFCD00151121
Synonyme Ammonium cerium(IV) nitrate; CAN
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(IV) ammonium nitrate
Quantité 1000 g
Formule linéaire (NH4)2Ce(NO3)6
Numéro UN UN1477
Merck Index 14,1992
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol.
Poids de la formule 548.23
Pourcentage de pureté ≥98%
Odeur Pungent
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.