Learn More
Oxyde de fer et de cérium, 20 % dans H2O, dispersion de nanoparticules, faible pH, APS <5,0 nm (nombre pondéré), Thermo Scientific Chemicals
214.00€ - 841.00€
Identifiants chimiques
Numéro MDL | MFCD02687051 |
---|---|
Synonyme | Cerium and iron mixed metal oxide in water at low pH |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15424135
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047283.22 |
100 g |
214.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15434135
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047283.36 |
500 g |
841.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Nano-sized cerium-iron oxide nanoparticles has been synthesized, characterized and explored as an efficient photocatalyst for the photocatalytic degradation of malachite green.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
MFCD02687051 | |
Cerium and iron mixed metal oxide in water at low pH |
Spécification
Cerium iron oxide | |
Rouge à marron | |
Liquide | |
Cerium and iron mixed metal oxide in water at low pH | |
Petroleum-like |
20% in H2O, nanoparticle dispersion | |
Low | |
MFCD02687051 | |
Dispersible in water. | |
1.23 g/mL |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302-H315-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P264b-P281-P302+P352-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P332+P313-P362-P501c
H315-H318-H360FD
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Cerium iron oxide, 20% in H2O, nanoparticle dispersion
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Cerium(IV) oxide, Methoxyacetic acid
RUO – Research Use Only