Learn More
Sulfure de cérium(III), 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
97.30€ - 329.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12014-93-6 |
---|---|
Formule moléculaire | Ce2S3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 376.41 |
Numéro MDL | MFCD00016007 |
Clé InChI | MMXSKTNPRXHINM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cerium sulfide, dicerium trisulphide, ceric sulfide, cerium 3+ trisulfide, dicerium 3+ trisulfide, dicerium 3+ trisulfanediide |
CID PubChem | 159394 |
SMILES | [S--].[S--].[S--].[Ce+3].[Ce+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11394817
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041856.06 |
5 g |
97.30€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11304827
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041856.14 |
25 g |
329.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Used as pharmaceutical intermediates and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12014-93-6 | |
376.41 | |
MMXSKTNPRXHINM-UHFFFAOYSA-N | |
159394 |
Ce2S3 | |
MFCD00016007 | |
cerium sulfide, dicerium trisulphide, ceric sulfide, cerium 3+ trisulfide, dicerium 3+ trisulfide, dicerium 3+ trisulfanediide | |
[S--].[S--].[S--].[Ce+3].[Ce+3] |
Spécification
Cerium(III) sulfide | |
12014-93-6 | |
Poudre | |
Ce2S3 | |
cerium sulfide, dicerium trisulphide, ceric sulfide, cerium 3+ trisulfide, dicerium 3+ trisulfide, dicerium 3+ trisulfanediide | |
MMXSKTNPRXHINM-UHFFFAOYSA-N | |
cérium(3+) ; trisulfure | |
159394 | |
Rotten eggs | |
5.02 g/cm3 at 20°C |
2100°C | |
Rouge à marron | |
99.9% (Metal basis) | |
MFCD00016007 | |
Insoluble in water. | |
[S--].[S--].[S--].[Ce+3].[Ce+3] | |
376.41 | |
376.43 | |
Red-brown powder |
Sécurité et traitement
P231+P232-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H261-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :4,3 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 234-603-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only