Learn More
Sulfate de cérium(III) octahydraté, REacton™, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
192.00€ - 752.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10450-59-6 |
---|---|
Formule moléculaire | Ce2(SO4)3·8H2O |
Numéro MDL | MFCD00149641 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11458510
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044357.18 |
50 g |
192.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11468510
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044357.30 |
250 g |
752.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cerium(III) sulfate octahydrate used in waterproofing, mildew-proofing, and in dyeing and printing textiles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10450-59-6 | |
Ce2(SO4)3·8H2O | |
MFCD00149641 |
Spécification
Cerium (III) sulfate octahydrate | |
Cristalline | |
Ce2(SO4)3·8H2O | |
14,2002 | |
712.55 (568.42 Anhydrous) | |
Reacton™ |
10450-59-6 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00149641 | |
Soluble in water. | |
99.999% | |
2.886 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only