Learn More
Sulfate de cérium(III), 99,9 %, (REO=oxydes de terre rares), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10380933
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13454-94-9
Formule moléculaire Ce2O12S3
Poids moléculaire (g/mol) 568.43
Numéro MDL MFCD00010931
Clé InChI OZECDDHOAMNMQI-UHFFFAOYSA-H
Synonyme cerium sulfate, cerous sulfate, cerium iii sulfate, cerium sulphate, dicerium trisulfate, cerium sesquisulfate, unii-0vf70o14r1, sulfuric acid, cerium salt, dicerium trisulphate, sulphuric acid, cerium salt
CID PubChem 159674
Nom IUPAC Cérium(3+) ; Trisulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ce+3].[Ce+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(III) sulfate
Couleur Incolore
Forme physique Liquide, peut contenir certains sédiments
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 46.0 to 50% (Ce) (Complexometry)
Formule linéaire Ce2(SO4)3
Merck Index 15, 2001
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 568.43
Pourcentage de pureté 99.90%