Learn More
Phosphate de cérium(III), 99 % min, Thermo Scientific Chemicals
52.80€ - 558.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13454-71-2 |
---|---|
Formule moléculaire | CeO4P |
Poids moléculaire (g/mol) | 235.09 |
Numéro MDL | MFCD00049424 |
Clé InChI | TYAVIWGEVOBWDZ-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | cerium phosphate, cerium 3+ phosphate, unii-xr1z4biw2j, cerium iii phosphate, xr1z4biw2j, phosphoric acid,cerium 3+ salt 1:1, cerium monophosphate, cerium 3 phosphate, cerium orthophosphate cepo4, acmc-20alhk |
CID PubChem | 159673 |
Nom IUPAC | Cérium(3+) ; Phosphate |
SMILES | [Ce+3].[O-]P([O-])([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11383608
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039215.14 |
25 g |
52.80€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11373608
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039215.22 |
100 g |
150.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11363608
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039215.36 |
500 g |
558.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Intermediate product in cerium-based technique for staining lysosomal enzymes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13454-71-2 | |
235.09 | |
TYAVIWGEVOBWDZ-UHFFFAOYSA-K | |
159673 | |
[Ce+3].[O-]P([O-])([O-])=O |
CeO4P | |
MFCD00049424 | |
cerium phosphate, cerium 3+ phosphate, unii-xr1z4biw2j, cerium iii phosphate, xr1z4biw2j, phosphoric acid,cerium 3+ salt 1:1, cerium monophosphate, cerium 3 phosphate, cerium orthophosphate cepo4, acmc-20alhk | |
Cérium(3+) ; Phosphate |
Spécification
Cerium(III) phosphate | |
Jaune | |
CeO4P | |
MFCD00049424 | |
Insoluble in water. | |
[Ce+3].[O-]P([O-])([O-])=O | |
235.09 | |
235.09 | |
Odorless |
13454-71-2 | |
Poudre | |
CePO4 | |
cerium phosphate, cerium 3+ phosphate, unii-xr1z4biw2j, cerium iii phosphate, xr1z4biw2j, phosphoric acid,cerium 3+ salt 1:1, cerium monophosphate, cerium 3 phosphate, cerium orthophosphate cepo4, acmc-20alhk | |
TYAVIWGEVOBWDZ-UHFFFAOYSA-K | |
Cérium(3+) ; Phosphate | |
159673 | |
≤99% | |
5.22 g/mL |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 236-637-8
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only