Learn More
Perchlorate de cérium(III) hexahydraté, qualité réactif, Thermo Scientific Chemicals
57.70€ - 133.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14017-47-1 |
---|---|
Formule moléculaire | CeCl3O12 |
Poids moléculaire (g/mol) | 438.454 |
Numéro MDL | MFCD00150205 |
Clé InChI | LJBTWTBUIINKRU-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | cerium 3+ perchlorate, cerium perchlorate, cerous perchlorate, cerium 3+ triperchlorate, perchloric acid, cerium 3+ salt, perchloric acid, cerium 3+ salt 3:1, acmc-1bs3z, cerium iii perchlorate solution, perchloric acid cerium iii salt, perchloric acid,cerium 3+ salt 3:1 |
CID PubChem | 166978 |
Nom IUPAC | cérium(3+) ; triperchlorate |
SMILES | [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ce+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11311768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011654.18 |
50 g |
57.70€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11301768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011654.30 |
250 g |
133.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
14017-47-1 | |
438.454 | |
LJBTWTBUIINKRU-UHFFFAOYSA-K | |
166978 | |
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ce+3] |
CeCl3O12 | |
MFCD00150205 | |
cerium 3+ perchlorate, cerium perchlorate, cerous perchlorate, cerium 3+ triperchlorate, perchloric acid, cerium 3+ salt, perchloric acid, cerium 3+ salt 3:1, acmc-1bs3z, cerium iii perchlorate solution, perchloric acid cerium iii salt, perchloric acid,cerium 3+ salt 3:1 | |
cérium(3+) ; triperchlorate |
Specifications
Cerium(III) perchlorate hexahydrate | |
Cristalline | |
MFCD00150205 | |
cerium 3+ perchlorate, cerium perchlorate, cerous perchlorate, cerium 3+ triperchlorate, perchloric acid, cerium 3+ salt, perchloric acid, cerium 3+ salt 3:1, acmc-1bs3z, cerium iii perchlorate solution, perchloric acid cerium iii salt, perchloric acid,cerium 3+ salt 3:1 | |
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ce+3] | |
438.454 | |
546.56 (438.47 Anhydrous) | |
Odorless |
14017-47-1 | |
CeCl3O12 | |
UN1481 | |
LJBTWTBUIINKRU-UHFFFAOYSA-K | |
cérium(3+) ; triperchlorate | |
166978 | |
Réactif | |
Moisture sensitive |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H272-H315-H319-H335
Peut aggraver un incendie
comburant.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :PERCHLORATES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-836-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only