Learn More
Hydrate d’oxalate de cérium(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
84.42€ - 261.30€
Identifiants chimiques
CAS | 15750-47-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6Ce2O12 |
Poids moléculaire (g/mol) | 544.29 |
Numéro MDL | MFCD00013082 |
Clé InChI | ZMZNLKYXLARXFY-UHFFFAOYSA-H |
Synonyme | cerium iii oxalate hydrate, cerium iii oxalatehydrate, cerium iii oxalate decahydrate |
CID PubChem | 91998046 |
Nom IUPAC | dicerium(3+) trioxalate |
SMILES | [Ce+3].[Ce+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11329387
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040227.14 |
25 g |
84.42€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11319387
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040227.22 |
100 g |
261.30€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used in ceramics, glass, phosphors and pyrotechnics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
15750-47-7 | |
544.29 | |
ZMZNLKYXLARXFY-UHFFFAOYSA-H | |
91998046 | |
[Ce+3].[Ce+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O |
C6Ce2O12 | |
MFCD00013082 | |
cerium iii oxalate hydrate, cerium iii oxalatehydrate, cerium iii oxalate decahydrate | |
dicerium(3+) trioxalate |
Spécification
Cerium(III) oxalate hydrate | |
15750-47-7 | |
C6Ce2O12 | |
UN3288 | |
cerium iii oxalate hydrate, cerium iii oxalatehydrate, cerium iii oxalate decahydrate | |
ZMZNLKYXLARXFY-UHFFFAOYSA-H | |
dicerium(3+) trioxalate | |
91998046 | |
99% | |
Hygroscopic |
(decomposition) | |
Poudre cristalline | |
MFCD00013082 | |
14,2001 | |
Insoluble in water; Soluble in hot dilute HCl and H2SO4 | |
[Ce+3].[Ce+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O | |
544.29 | |
544.29 (Anhydrous) | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H312
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P312-P330-P363-P501c
H302+H312
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only