Learn More
Nitrate de cérium(III) hexahydraté, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
42.30€ - 679.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10294-41-4 |
---|---|
Formule moléculaire | CeH12N3O15 |
Poids moléculaire (g/mol) | 434.22 |
Numéro MDL | MFCD00149631 |
Clé InChI | QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cerium iii nitrate hexahydrate, cerium nitrate hexahydrate, cerous nitrate hexahydrate, unii-fl1r38jebb, fl1r38jebb, nitric acid cerium salt, cerium iii nitratehexahydrate, ce.3no3.6h2o, ksc494m5f |
CID PubChem | 16211466 |
Nom IUPAC | cérium (3+) trinitrate hexahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Ce+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11321099
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011330.06 |
5 g |
42.30€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11311099
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011330.18 |
50 g |
192.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11301099
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011330.30 |
250 g |
679.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cerium(III) nitrate hexahydrate is used in the separation of cerium from other rare earths. It plays an important role as a catalyst for hydrolysis of phosphoric acid esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10294-41-4 | |
434.22 | |
QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N | |
16211466 | |
O.O.O.O.O.O.[Ce+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
CeH12N3O15 | |
MFCD00149631 | |
cerium iii nitrate hexahydrate, cerium nitrate hexahydrate, cerous nitrate hexahydrate, unii-fl1r38jebb, fl1r38jebb, nitric acid cerium salt, cerium iii nitratehexahydrate, ce.3no3.6h2o, ksc494m5f | |
cérium (3+) trinitrate hexahydraté |
Spécification
Cerium(III) nitrate | |
10294-41-4 | |
99.99% (REO) | |
MFCD00149631 | |
Soluble in water,alcohol and acetone. | |
O.O.O.O.O.O.[Ce+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
434.22 | |
434.23 (326.13 Anhydrous) |
hexahydrate | |
Agrégats cristallins | |
CeH12N3O15 | |
cerium iii nitrate hexahydrate, cerium nitrate hexahydrate, cerous nitrate hexahydrate, unii-fl1r38jebb, fl1r38jebb, nitric acid cerium salt, cerium iii nitratehexahydrate, ce.3no3.6h2o, ksc494m5f | |
QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N | |
cérium (3+) trinitrate hexahydraté | |
16211466 | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
P201-P202-P220-P221-P264b-P271-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P332+P313-P362-P370+P380+P375-P372-P501c
H272-H315-H318-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :5,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-297-2
missing translation for 'rtecsNumber' : FK6300000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' : Hygroscopique
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only