Learn More
Nitrate de cérium(III) hexahydraté, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
63.60€ - 711.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10294-41-4 |
---|---|
Formule moléculaire | CeH12N3O15 |
Poids moléculaire (g/mol) | 434.22 |
Numéro MDL | MFCD00149631 |
Clé InChI | QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cerium iii nitrate hexahydrate, cerium nitrate hexahydrate, cerous nitrate hexahydrate, unii-fl1r38jebb, fl1r38jebb, nitric acid cerium salt, cerium iii nitratehexahydrate, ce.3no3.6h2o, ksc494m5f |
CID PubChem | 16211466 |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Ce+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10134750
|
Thermo Scientific Acros
218691000 |
100 g | Flacon en plastique |
63.60€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10144750
|
Thermo Scientific Acros
218695000 |
500 g | Flacon en plastique |
212.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11964371
|
Thermo Scientific Acros
218690025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
711.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10294-41-4 | |
434.22 | |
QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N | |
16211466 |
CeH12N3O15 | |
MFCD00149631 | |
cerium iii nitrate hexahydrate, cerium nitrate hexahydrate, cerous nitrate hexahydrate, unii-fl1r38jebb, fl1r38jebb, nitric acid cerium salt, cerium iii nitratehexahydrate, ce.3no3.6h2o, ksc494m5f | |
O.O.O.O.O.O.[Ce+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Spécification
Cerium(III) nitrate hexahydrate | |
10294-41-4 | |
Poudre cristalline ou cristaux agglomérants | |
CeH12N3O15 | |
MFCD00149631 | |
10,1959 | |
Solubility in water: 1754g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone | |
O.O.O.O.O.O.[Ce+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
434.22 | |
434.22 |
99.5% | |
Incolore à blanc | |
99.4% min. (CeO2/TREO basis) | |
Ce(NO3)3·6H2O | |
16,67 | |
cerium iii nitrate hexahydrate, cerium nitrate hexahydrate, cerous nitrate hexahydrate, unii-fl1r38jebb, fl1r38jebb, nitric acid cerium salt, cerium iii nitratehexahydrate, ce.3no3.6h2o, ksc494m5f | |
QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N | |
cérium (3+) trinitrate hexahydraté | |
16211466 | |
99.5% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut aggraver un incendie ; comburant.
Provoque de graves lésions des yeux.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Prendre toutes précautions pour éviter de mélanger avec des matières combustibles.
En cas de majeur
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'rtecsNumber' : FK6300000
- Cerium(III) nitrate hexahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Matière solide oxydante Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
RUO – Research Use Only