Learn More
Fluorure de cérium(III), anhydre, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11374108
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Pour dépôt sous vide
For vacuum deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-88-5
Formule moléculaire CeF3
Poids moléculaire (g/mol) 197.111
Numéro MDL MFCD00010932
Clé InChI QCCDYNYSHILRDG-UHFFFAOYSA-K
Synonyme cerium fluoride, cerous fluoride, cerium 3+ trifluoride, cerium fluorure french, unii-1gct2g09an, cerium +3 cation trifluoride, 1gct2g09an, cerium fluorure, acmc-20alhs
CID PubChem 24457
Nom IUPAC Cérium(3+) ; trifluorure
SMILES [F-].[F-].[F-].[Ce+3]
Spécification
Point d’ébullition ∼2300°C
Nom chimique ou matériau Cerium(III) fluoride
Point de fusion 1460°C
Note relative au nom Anhydrous
Forme physique Pièces
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Merck Index 14,1998
Poids de la formule 197.12
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 6.16 g/mL