Learn More
Chlorure de cérium(III), ultra sec, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
106.00€ - 1124.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7790-86-5 |
---|---|
Formule moléculaire | CeCl3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 246.466 |
Numéro MDL | MFCD00010929 |
Clé InChI | VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | cerium iii chloride, cerous chloride, cerium iii chloride, anhydrous, cerium-144 chloride, cerium chloride generic, cerium-chloride, cerium chloride octahydrate, cerous iii-chloride |
CID PubChem | 24636 |
ChEBI | CHEBI:35458 |
Nom IUPAC | cérium(3+) ; trichlorure |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11343867
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035688.06 |
5 g |
106.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11333867
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035688.14 |
25 g |
389.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11405050
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035688.22 |
100 g |
1124.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cerium(III) chloride is used in incandescent gas mantles, spectrography and polymerization of olefins. It acts as a Lewis acid and used in Friedel-Crafts alkylation and acylation reactions in organic synthesis. It is used as a precursor for the preparation of other cerium salts, such as cerium(III) trifluoromethanesulfonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7790-86-5 | |
246.466 | |
VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K | |
24636 | |
cérium(3+) ; trichlorure |
CeCl3 | |
MFCD00010929 | |
cerium iii chloride, cerous chloride, cerium iii chloride, anhydrous, cerium-144 chloride, cerium chloride generic, cerium-chloride, cerium chloride octahydrate, cerous iii-chloride | |
CHEBI:35458 | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3] |
Spécification
1727°C | |
848°C | |
Blanc | |
99.9% | |
MFCD00010929 | |
Soluble in water,ethanol,acids and acetone. | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3] | |
246.466 | |
CHEBI:35458 | |
Odorless | |
White crystalline beads |
Cerium(III) chloride | |
7790-86-5 | |
Cristalline | |
CeCl3 | |
cerium iii chloride, cerous chloride, cerium iii chloride, anhydrous, cerium-144 chloride, cerium chloride generic, cerium-chloride, cerium chloride octahydrate, cerous iii-chloride | |
VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K | |
cérium(3+) ; trichlorure | |
24636 | |
246.48 | |
Hygroscopic | |
3.92 g/cm3 at 20°C |
Sécurité et traitement
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 232-227-8
missing translation for 'rtecsNumber' : FK5075000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' : Hygroscopique
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only