Learn More
Chlorure de cérium(III), 99,9 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
83.50€ - 677.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7790-86-5 |
---|---|
Formule moléculaire | CeCl3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 246.48 |
Numéro MDL | MFCD00010929 |
Clé InChI | VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | cerium iii chloride, cerous chloride, cerium iii chloride, anhydrous, cerium-144 chloride, cerium chloride generic, cerium-chloride, cerium chloride octahydrate, cerous iii-chloride |
CID PubChem | 24636 |
ChEBI | CHEBI:35458 |
Nom IUPAC | cérium(3+) ; trichlorure |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10213012
|
Thermo Scientific Acros
369750050 |
5 g | Flacon en verre |
83.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10650893
|
Thermo Scientific Acros
369750250 |
25 g | Flacon en verre |
251.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10791604
|
Thermo Scientific Acros
369751000 |
100 g | Flacon en verre |
677.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7790-86-5 | |
246.48 | |
VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K | |
24636 | |
cérium(3+) ; trichlorure |
CeCl3 | |
MFCD00010929 | |
cerium iii chloride, cerous chloride, cerium iii chloride, anhydrous, cerium-144 chloride, cerium chloride generic, cerium-chloride, cerium chloride octahydrate, cerous iii-chloride | |
CHEBI:35458 | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3] |
Spécification
1727.0°C | |
848.0°C | |
7790-86-5 | |
Poudre | |
CeCl3 | |
MFCD00010929 | |
cerium iii chloride, cerous chloride, cerium iii chloride, anhydrous, cerium-144 chloride, cerium chloride generic, cerium-chloride, cerium chloride octahydrate, cerous iii-chloride | |
VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K | |
cérium(3+) ; trichlorure | |
24636 | |
246.48 | |
Pures |
Cerium(III) chloride | |
Anhdrous | |
Blanc à gris | |
99.90% | |
CeCl3 | |
15, 1996 | |
Solubility in water: soluble | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3] | |
246.48 | |
CHEBI:35458 | |
99.9% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 232-227-8
RUO – Research Use Only