Learn More
Hydrate de carbonate de cérium(III), REacton™, 99,999 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
105.53€ - 979.88€
Identifiants chimiques
CAS | 54451-25-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C3Ce2O9 |
Poids moléculaire (g/mol) | 460.26 |
Numéro MDL | MFCD00149635 |
Clé InChI | GHLITDDQOMIBFS-UHFFFAOYSA-H |
Synonyme | cerium iii carbonate hydrate, acmc-20alhm, cerous carbonate hydrate, ksc267s0r, ce2 co3 3.xh2o, cerium iii carbonate hydrate, reacton, cerium 3+ carbonate-water 2/3/1, dicerium 3+ hydrate tricarbonate, cerium iii carbonate hydrate, reacton reo |
CID PubChem | 16212049 |
Nom IUPAC | cérium(3+) ; tricarbonate ; hydrate |
SMILES | [Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11485200
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044496.14 |
25 g |
105.53€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11495200
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044496.22 |
100 g |
278.39€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11405210
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044496.36 |
500 g |
979.88€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cerium(III) carbonate hydrate is used to prepare cerium chloride and incandescent lamps.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
54451-25-1 | |
460.26 | |
GHLITDDQOMIBFS-UHFFFAOYSA-H | |
16212049 | |
[Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O |
C3Ce2O9 | |
MFCD00149635 | |
cerium iii carbonate hydrate, acmc-20alhm, cerous carbonate hydrate, ksc267s0r, ce2 co3 3.xh2o, cerium iii carbonate hydrate, reacton, cerium 3+ carbonate-water 2/3/1, dicerium 3+ hydrate tricarbonate, cerium iii carbonate hydrate, reacton reo | |
cérium(3+) ; tricarbonate ; hydrate |
Spécification
Cerium (III) carbonate hydrate | |
54451-25-1 | |
(REO) | |
MFCD00149635 | |
cerium iii carbonate hydrate, acmc-20alhm, cerous carbonate hydrate, ksc267s0r, ce2 co3 3.xh2o, cerium iii carbonate hydrate, reacton, cerium 3+ carbonate-water 2/3/1, dicerium 3+ hydrate tricarbonate, cerium iii carbonate hydrate, reacton reo | |
GHLITDDQOMIBFS-UHFFFAOYSA-H | |
cérium(3+) ; tricarbonate ; hydrate | |
16212049 | |
99.999% |
848°C | |
Cristalline | |
C3Ce2O9 | |
14,1996 | |
Soluble in dilute mineral acids. Insoluble in water. | |
[Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O | |
460.26 | |
460.27 (Anhydrous) | |
Reacton™ |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 208-655-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only