Learn More
Bromure de cérium(III) hydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
123.00€ - 382.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14457-87-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Br3Ce |
Poids moléculaire (g/mol) | 379.83 |
Numéro MDL | MFCD00016004 |
Clé InChI | MOOUSOJAOQPDEH-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | cerium(3+) tribromide |
SMILES | [Br-].[Br-].[Br-].[Ce+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11480750
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044447.14 |
25 g |
123.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11490750
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044447.22 |
100 g |
382.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cerium(III) bromide hydrate is used in the security, medical imaging, and geophysics detectors, γ-ray scintillation detector in nuclear non-proliferation testing, medical imaging, environmental remediation, and oil exploration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14457-87-5 | |
379.83 | |
MOOUSOJAOQPDEH-UHFFFAOYSA-K | |
[Br-].[Br-].[Br-].[Ce+3] |
Br3Ce | |
MFCD00016004 | |
cerium(3+) tribromide |
Spécification
Cerium (III) bromide hydrate | |
Cristalline | |
MFCD00016004 | |
MOOUSOJAOQPDEH-UHFFFAOYSA-K | |
cerium(3+) tribromide | |
379.83 (Anhydrous) | |
Odorless |
14457-87-5 | |
Br3Ce | |
Soluble in water. | |
[Br-].[Br-].[Br-].[Ce+3] | |
379.83 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 238-447-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only