Learn More
Sesquihydrate d’acétate de cérium(III), REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
52.30€ - 709.00€
Identifiants chimiques
CAS | 537-00-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H9CeO6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 317.248 |
Numéro MDL | MFCD00051060 |
Clé InChI | VGBWDOLBWVJTRZ-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | cerium acetate, cerous acetate, cerium 3+ acetate, cerium iii acetate, cerium triacetate, cerium 3+ triacetate, unii-yyb5291r2h, acetic acid, cerium 3+ salt, cerium iii acetate sesquihydrate |
CID PubChem | 10826 |
Nom IUPAC | cérium(3+) ; triacétate |
SMILES | CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Ce+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11361079
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011324.09 |
10 g |
52.30€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11371079
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011324.18 |
50 g |
223.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11351079
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011324.30 |
250 g |
709.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cerium(III) acetate is used in combination with bromide ion, catalyzes the liquid-phase auto-oxidation of cresols. It is used in glass manufacturing, glass Polishing, optical Glass making and polishing, pigments, pharma, Specialty chemicals electronic, oaint and driers, dyes and pigments, paper industries etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
537-00-8 | |
317.248 | |
VGBWDOLBWVJTRZ-UHFFFAOYSA-K | |
10826 | |
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Ce+3] |
C6H9CeO6 | |
MFCD00051060 | |
cerium acetate, cerous acetate, cerium 3+ acetate, cerium iii acetate, cerium triacetate, cerium 3+ triacetate, unii-yyb5291r2h, acetic acid, cerium 3+ salt, cerium iii acetate sesquihydrate | |
cérium(3+) ; triacétate |
Spécification
Cerium(III) acetate sesquihydrate | |
537-00-8 | |
(REO) | |
MFCD00051060 | |
Soluble in water (265g/L) at 15°C. | |
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Ce+3] | |
317.248 | |
344.28 (317.26 Anhydrous) | |
Reacton™ |
308°C (decomposition) | |
Agrégats cristallins | |
C6H9CeO6 | |
cerium acetate, cerous acetate, cerium 3+ acetate, cerium iii acetate, cerium triacetate, cerium 3+ triacetate, unii-yyb5291r2h, acetic acid, cerium 3+ salt, cerium iii acetate sesquihydrate | |
VGBWDOLBWVJTRZ-UHFFFAOYSA-K | |
cérium(3+) ; triacétate | |
10826 | |
99.99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H335-H315
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H318-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 208-654-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only