Learn More
Acétate de cérium(III) sesquihydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Utilisé avec l’ion bromure, il catalyse l’auto-oxydation en phase liquide des crésols.
105.00€ - 364.00€
Identifiants chimiques
CAS | 537-00-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H9CeO6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 317.248 |
Numéro MDL | MFCD00051060 |
Clé InChI | VGBWDOLBWVJTRZ-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | cerium acetate, cerous acetate, cerium 3+ acetate, cerium iii acetate, cerium triacetate, cerium 3+ triacetate, unii-yyb5291r2h, acetic acid, cerium 3+ salt, cerium iii acetate sesquihydrate |
CID PubChem | 10826 |
Nom IUPAC | cérium(3+) ; triacétate |
SMILES | CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Ce+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11307118
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
015294.22 |
100 g |
105.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11317118
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
015294.36 |
500 g |
364.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
With bromide ion, catalyzes the liquid-phase auto-oxidation of cresols.Cerium(III) acetate sesquihydrate, acts as a source of cerium involved in the preparation of cerium oxide. It finds application in metallurgy, glass and glass polishing, ceramics, catalysts, and in phosphors. It is utilized in steel production to remove the free sulfur and oxygen. Further, it is an efficient glass polishing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
537-00-8 | |
317.248 | |
VGBWDOLBWVJTRZ-UHFFFAOYSA-K | |
10826 | |
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Ce+3] |
C6H9CeO6 | |
MFCD00051060 | |
cerium acetate, cerous acetate, cerium 3+ acetate, cerium iii acetate, cerium triacetate, cerium 3+ triacetate, unii-yyb5291r2h, acetic acid, cerium 3+ salt, cerium iii acetate sesquihydrate | |
cérium(3+) ; triacétate |
Spécification
Cerium(III) acetate sesquihydrate | |
537-00-8 | |
Poudre | |
C6H9CeO6 | |
cerium acetate, cerous acetate, cerium 3+ acetate, cerium iii acetate, cerium triacetate, cerium 3+ triacetate, unii-yyb5291r2h, acetic acid, cerium 3+ salt, cerium iii acetate sesquihydrate | |
VGBWDOLBWVJTRZ-UHFFFAOYSA-K | |
cérium(3+) ; triacétate | |
10826 | |
99.9% |
308°C (decomposition) | |
Blanc | |
(REO) | |
MFCD00051060 | |
Soluble in water. | |
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Ce+3] | |
317.248 | |
344.28 (317.26 Anhydrous) |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H335-H315
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H318-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 208-654-0
missing translation for 'rtecsNumber' : FK4900000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only