Learn More
Hydrate de cérium(III) 2,4-pentanédionate, Thermo Scientific Chemicals
256.00€ - 1000.00€
Identifiants chimiques
CAS | 206996-61-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C15H21CeO6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 437.44 |
Numéro MDL | MFCD00150164 |
Clé InChI | LCRQZRNVLFDPAZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cerium iii acetylacetonate hydrate, cerium iii 2,4-pentanedionate, cerium iii 2,4-pentanedionate hydrate, 3z-4-bis 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy cerio oxy pent-3-en-2-one hydrate |
CID PubChem | 16212434 |
SMILES | [Ce+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11347997
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
021116.22 |
100 g |
256.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11337997
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
021116.36 |
500 g |
1000.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cerium(III) 2,4-pentanedionate hydrate used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
206996-61-4 | |
437.44 | |
LCRQZRNVLFDPAZ-UHFFFAOYSA-N | |
16212434 |
C15H21CeO6 | |
MFCD00150164 | |
cerium iii acetylacetonate hydrate, cerium iii 2,4-pentanedionate, cerium iii 2,4-pentanedionate hydrate, 3z-4-bis 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy cerio oxy pent-3-en-2-one hydrate | |
[Ce+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O |
Spécification
Cerium(III) 2,4-pentanedionate hydrate | |
206996-61-4 | |
Poudre | |
MFCD00150164 | |
Insoluble in water. | |
[Ce+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O | |
437.44 | |
437.44 (Anhydrous) |
131°C to 132°C | |
Rouge au jaune | |
C15H21CeO6 | |
cerium iii acetylacetonate hydrate, cerium iii 2,4-pentanedionate, cerium iii 2,4-pentanedionate hydrate, 3z-4-bis 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy cerio oxy pent-3-en-2-one hydrate | |
LCRQZRNVLFDPAZ-UHFFFAOYSA-N | |
cérium ; (Z)-4-hydroxypent-3-en-2-one ; hydrate | |
16212434 | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 239-720-7
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only