Learn More
Nabertherm™ Cuves collectrices en céramique
Bac collecteur pour la protection du four et un chargement aisé.
148.00€ - 177.00€
Spécification
max. (métrique) | 1300°C |
---|---|
Type | Collecting Pan |
Matériau | Ceramic |
Hauteur (métrique) | 2 cm |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15191027
|
Nabertherm™
691600510 |
15 cm | Adapté pour les fours : L(T) 3, LV(T) 3 |
148.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11979755
|
Nabertherm™
691600511 |
19 cm | Adapté pour les fours : LE 6, L(T) 5, LV(T) 5 |
177.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Plaque et bac• Protège la sole des fours
• Chargement plus facile
• Pour fours à moufle
• Bac céramique +1200°C
Spécification
1300°C | |
Collecting Pan | |
Ceramic | |
2 cm |