Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Centrifugeuse compacte
Utilisez cette centrifugeuse compacte dans tout laboratoire n’offrant que peu d’espace. Les centrifugeuses compactes Sigma™ figurent parmi les centrifugeuses à rotor libre les plus compactes du monde et sont équipées de nombreuses options de godets couvrant les tubes classiques. Idéales pour les échantillons petits à moyens.
Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 10355
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bol en acier inox
- Interrupteur de détection de déséquilibre
- Entraînement sans balais pratiquement sans entretien
- Dispositif de verrouillage à double couvercle avec loquets
- Ouverture automatisée du couvercle ; commutable
- Alarme sonore
- Pas besoin d’ouvrir le boîtier pour le déverrouillage d’urgence du couvercle
- Fenêtre dans le couvercle de la centrifugeuse pour la calibration externe de la vitesse
- Production conforme aux réglementations de sécurité nationales et internationales (par exemple, CEI 1010)
Spécification
Spincontrol L | |
15 300 tr/min | |
60 dB | |
Identification magnétique | |
Centrifugation instantanée, fonctionnement continu ou programmé 99 h 59 min 10 s | |
Oui | |
770 mm | |
48 kg |
4 x 400 ml | |
3-16L | |
50 | |
Oui | |
Centrifugeuse | |
460 mm | |
600 mm | |
230 V/50 Hz |