Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Centrifugeuse compacte
Utilisez cette centrifugeuse compacte dans tout laboratoire n’offrant que peu d’espace. Les centrifugeuses compactes Sigma™ figurent parmi les centrifugeuses à rotor libre les plus compactes du monde et sont équipées de nombreuses options de godets couvrant les tubes classiques. Idéales pour les échantillons petits à moyens.
Marque:  Sigma Laborzentrifugen™ 10380
Code produit. 13445155
  • 10335.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Bol en acier inox
  • Interrupteur de détection de déséquilibre
  • Entraînement sans balais pratiquement sans entretien
  • Dispositif de verrouillage à double couvercle avec loquets
  • Ouverture automatisée du couvercle ; commutable
  • Alarme sonore
  • Pas besoin d’ouvrir le boîtier pour le déverrouillage d’urgence du couvercle
  • Fenêtre dans le couvercle de la centrifugeuse pour la calibration externe de la vitesse
  • Production conforme aux réglementations de sécurité nationales et internationales (par exemple, CEI 1010)
Spécification
Spécification
4 x 750 ml
Tous les réglages sur grand affichage graphique, programmation t/min ou directement x g
4-16S
60
Centrifugation instantanée, fonctionnement continu ou programmé à la vitesse atteinte 10 s - 99 h 59 min
Centrifugeuse
496 mm
650 mm
230 V/50 Hz
13 500 tr/min
Reconnaissance du rotor magnétique
73 dB
Oui
-20°C à +40°C
Oui
940 mm
82 kg
1 680 W