Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Adaptateurs pour rotor de centrifugeuse
Maintiennent fermement des tubes et des flacons en verre et en plastique pendant le procédé de centrifugation.
Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 13059
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Peuvent contenir une variété de tailles et de capacités de tubes
- Les adaptateurs sont compatibles avec les rotors Sigma
Spécification
Adaptateur pour tubes | |
1 x 10 ml | |
Rotors 12139, 12158, 12172 | |
2/boîte |