Learn More
Hettich™ Adaptateur de rotors angulaires Hettich pour centrifugeuse
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
37.90€ - 55.85€
Spécification
Type | Adaptateur pour centrifugeuses |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Pour rotors Hettich 1620A, 1720, 1792, 4246, 4794, 5615 |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10502692
|
Hettich™
1447 |
25 mL |
37.90€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10138721
|
Hettich™
1449 |
4 x 0,5 à 3 ml |
55.85€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10042683
|
Hettich™
1463 |
50 mL |
37.90€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Pour rotors Hettich 1620A, 1720, 1792, 4246, 4794, 5615
Spécification
Adaptateur pour centrifugeuses | |
Pour rotors Hettich 1620A, 1720, 1792, 4246, 4794, 5615 |