Learn More
CENPL Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | CENPL |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16836824
|
Proteintech
17007-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16826824
|
Proteintech
17007-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
CENPL | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
Q3U3S3, Q3ZAU7, Q8N0S6 | |
289150, 70454, 91687 | |
CENPL Fusion Protein Ag10703 | |
Primary | |
-20°C | |
CENPL |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
C1orf155, CENP L, CENPL, centromere protein L, ICEN33, RP3 383J4.1 | |
Cenpl | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |