Learn More
Cytiva Celtron
145.00€ - 1535.00€
Spécification
Matériau (membrane) | Acétate de cellulose |
---|---|
Porosité | 0,45 μm |
Stérilité | Stérile |
À utiliser avec (application) | Solutions difficiles à filtrer |
Volume (métrique) | ≤100 ml |
Description
Spécification
Acétate de cellulose | |
Stérile | |
≤100 ml |
0,45 μm | |
Solutions difficiles à filtrer | |
30 mm |