Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, porte intérieure non segmentée, surveillance de niveau d’eau
L’incubateur à CO2 CellXpert™ C170i offre des conditions de croissance fiables pour des résultats plus reproductibles.
13105.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 170 l |
---|---|
Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
Technologie de capteur de CO2 | Capteur IR |
Plage de températures (métrique) | Température ambiante de +4°C à 50°C |
Affichage | Interface tactile VisioNize™ |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Modèle de porte | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Modèle de porte | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16306325
|
Eppendorf™
6731000211 |
EU | Poignée droite |
13105.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16326325
|
Eppendorf™
6731000221 |
EU | Poignée gauche |
13105.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Surveillance du niveau d’eau
- Interface utilisateur avancée et ports USB avant
- conception sans ventilateur, système de rack intelligent et concept d’isolation innovant
- nouveau concept de verrouillage de porte magnétique pour les portes extérieures et intérieures
- chambre transparente, démontage facile
- Désinfection à haute température 180°C (HTD) avec protocole, pas de filtre HEPA interne
- Tâches et alarmes personnalisables
- Système de gestion de bâtiment standard et laboratoire connecté VisioNize
- Protection contre les vibrations et turbulences
Spécification
170 l | |
Capteur IR | |
Interface tactile VisioNize™ | |
2 | |
71,5 x 71,8 x 90,0 cm (28,3 x 28,1 x 35,4 po.) |
Acier inoxydable | |
Température ambiante de +4°C à 50°C | |
ZrO2 (dioxyde de zirconium) | |
44,5 x 53,9 x 69,2 cm (17,5 x 21,2 x 27,2 po.) | |
220/240 V, 50/60 Hz |