Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, porte intérieure non segmentée, contrôle de l’oxygène, conditionnement en cuivre pour la surveillance de l’eau et de l’humidité
L’incubateur à CO2 CellXpert™ C170i offre des conditions de croissance fiables pour des résultats plus reproductibles.
22450.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 170 l |
---|---|
Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
Technologie de capteur de CO2 | Capteur IR |
Contrôle de l’oxygène | Oui |
Plage de températures (métrique) | Température ambiante de +4°C à 50°C |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Modèle de porte | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Modèle de porte | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16306355
|
Eppendorf™
6731001821 |
EU | Poignée gauche |
N/A
|
N/A | |||||
16386345
|
Eppendorf™
6731001811 |
EU | Poignée droite | N/A | ||||||
Description
- Contrôle de l’oxygène
- Conditionnement de surveillance de l’eau et de l’humidité
- Conditionnement en cuivre (chambre, étagères et plateau d’eau)
- Porte intérieure non segmentée
- 180° HTD (standard avec C170i)
Spécification
170 l | |
Capteur IR | |
Température ambiante de +4°C à 50°C | |
ZrO2 (dioxyde de zirconium) | |
44,5 x 53,9 x 69,2 cm (17,5 x 21,2 x 27,2 po.) | |
220/240 V, 50/60 Hz |
Acier inoxydable | |
Oui | |
Interface tactile VisioNize™ | |
2 | |
71,5 x 71,8 x 90,0 cm (28,3 x 28,1 x 35,4 po.) |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, porte intérieure non segmentée, contrôle de l’oxygène, conditionnement en cuivre pour la surveillance de l’eau et de l’humidité