Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170
L’incubateur à CO2 CellXpert C170 présente un rapport volume/encombrement utile élevé et garantit une atmosphère uniforme et homogène. La chambre sans soudure et une conception sans ventilateur facilitent le nettoyage. La désinfection à haute température de 140°C permet une décontamination efficace.
Marque: Eppendorf™ 6734000011
Description
- Jusqu’à 25 % d’espace supplémentaire : conception sans ventilateur, système de rack intelligent et concept d’isolation innovant
- Manipulation facile : nouveau concept de verrouillage de porte magnétique pour les portes extérieures et intérieures
- Nettoyage et désinfection faciles : chambre transparente, démontage facile
- Protection efficace contre la contamination : 140°C pour une désinfection à haute température, aucun filtre HEPA interne
- Protection améliorée contre les vibrations et les turbulences : conception sans ventilateur
Spécification
±0,1 % | |
Boîte VisioNize™ Ethernet | |
0,1 à 20% | |
4/8 | |
Température ambiante +4°C jusqu’à 50°C | |
porte extérieure avec fermeture magnétique | |
170 L | |
44,5 x 53,9 x 69,2 cm | |
53,9 cm | |
44,5 cm | |
70,5 x 71,8 x 90 cm | |
220 - 240 V |
affichage standard | |
170 L | |
Capteur IR | |
EU | |
Incubateur à CO2 | |
2 | |
Température ambiante de +4°C à 50°C | |
70,5 x 71,8 x 90 cm | |
69,2 cm | |
44,5 x 53,9 x 69,2 cm | |
112 kg |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.