Learn More
Thermo Scientific Chemicals Triacétate de cellulose
Code produit. 10124340
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9012-09-3
Formule moléculaire (C24H32O16)n
Numéro MDL MFCD00132680
Spécification
Nom chimique ou matériau Cellulose triacetate
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Granulés ou tiges
Merck Index 10, 1926
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in chloroform, methylene dichloride and, tetrachloroethane
Quantité 500 g
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](COC(C)=O)OC(-*)[C@H](OC(C)=O)[C@H]2OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1O-*
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Identifiant produit
  • Cellulose triacetate