Learn More
Cellulose microcristalline, extra-pure, granulométrie moyenne 90 μm, Thermo Scientific Chemicals
63.90€ - 2720.00€
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10481733
|
Thermo Scientific Acros
382312500 |
250 g | Flacon en verre |
63.90€
250g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10198362
|
Thermo Scientific Acros
382310010 |
1 kg | Flacon en verre |
177.00€
1kg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11916991
|
Thermo Scientific Acros
382310050 |
5 kg | Récipient en plastique |
657.00€
5kg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15169273
|
Thermo Scientific Acros
382310250 |
25 kg | Tambour en fibres |
2720.00€
25kg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adjuvant de filtrationIdentifiants chimiques
9004-34-6 |
Spécification
Cellulose microcrystalline | |
5 to 7 | |
Poudre granulaire ou cristalline fine | |
Solubility in water: insoluble. | |
Authentique | |
250 Micron <1% min., 75 Micron >45% min., 32 Micron >70% min. |
Blanc | |
9004-34-6 | |
(C12H20O10)n | |
Extra pur | |
1.5% max. | |
0.05% max. |
RUO – Research Use Only