Learn More
Cellulose microcristalline, granulométrie moyenne 50 μm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11926991
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adjuvant de filtration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9004-34-6
Numéro MDL MFCD00081512
Spécification
Nom chimique ou matériau Cellulose microcrystalline
Couleur Blanc
pH 5 to 7
Forme physique Poudre cristalline micro fine
Formule linéaire (C12H20O10)n
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Quantité 5 kg
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 1.5% max.
Conditionnement Récipient en plastique
Granulométrie 250 Micron <1% min., 75 Micron <30% min., 32 Micron >50% min.
Résidus après l’allumage 0.05% max.