Learn More
Biodesign™ Bandelettes de tubulure de dialyse en cellulose
Adapté à tous les types de dialyse en laboratoire, notamment la désalinisation, la séparation de composés et les études de liaison.
Marque:  Biodesign™ D112
Code produit. 12737486
  • 57.50€ / 50 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Tubulure de dialyse sans soudure, fine et transparente en cellulose ultra pure
  • Il vous suffit de l’humidifier dans de l’eau distillée et de l’utiliser
  • Disponibles en bandes de 305 mm
  • Spécialement purifiée pour la recherche en sciences de la vie
  • Fournie dans un conteneur étanche à l’humidité et à l’air pour optimiser sa durée de conservation
  • Disponible dans des seuils de poids moléculaire de 14000 Da, 8000 Da et 3500 Da
Spécification
Spécification
Bandes de tubulures pour dialyse
Cellulose
30,5 m
Transparent
Réservé à la recherche en sciences de la vie
8 kd
15,5 mm
1,91 ml/cm