Learn More
Invitrogen™ CellTrace™ Oregon Green™ 488 Carboxylic Acid Diacetate, Succinimidyl Ester (Carboxy-DFFDA, SE), cell permeant, mixed isomers
Diacétate d’acide carboxylique CellTrace™ Oregon Green™ 488, ester succinimidylique (carboxy-DFFDA, SE), perméant aux cellules, isomères mixtes
Marque: Invitrogen™ C34555
442.68 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Comme le CFDA SE, le CellTrace™ Oregon Green™ 488 (carboxy-DFFDA SE) devrait être un outil utile pour suivre les cellules en prolifération. Cette sonde Oregon Green™ 488 se diffuse passivement dans des cellules, où elle est incolore et non fluorescente jusqu’à ce que ses groupes acétates soient éliminés par des estérases intracellulaires pour obtenir un colorant hautement fluorescent et réactif à l’amine. Après réaction avec les amines intracellulaires, la sonde forme des conjugués Oregon Green™ 488 qui sont bien conservés par les cellules. Contrairement aux conjugués de fluorescéine, les conjugués Oregon Green™ 488 présentent une fluorescence verte lumineuse et photostable, indépendante du pH aux valeurs de pH cellulaires typiques (pH-6-8).Spécification
Contient 20 flacons de diacétate d’acide carboxylique Oregon Green™ 488, SE (50 μg/flacon). Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Viabilité et prolifération cellulaires | |
Carboxy-DFFDA SE | |
488 | |
CellTrace™, Oregon Green™ | |
Composés de suivi cellulaire, réactifs de marquage cellulaire | |
DMSO (diméthylsulfoxyde) |
Fluorescent | |
Microscope à fluorescence, cytomètre en flux, Cytomètre en flux | |
Oregon Green™ 488 | |
Solide | |
20 x 50 μg | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.