Learn More
Molecular Probes™ CellTrace™ Calcein Violet, AM, for 405 nm excitation - Special Packaging
Violet de calcéine CellTrace™ AM, pour excitation 405 nm - Emballage spécial
Marque: Molecular Probes™ C34858
456.02 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Le violet de calcéine CellTrace™ AM est un colorant optimal pour distinguer les cellules vivantes par la présence d’une activité estérase intracellulaire omniprésente. La conversion enzymatique du violet de calcéine AM pratiquement non fluorescent perméant aux cellules en calcéine violette intensément fluorescente (ex./ém. de 400 / 452 nm) peut être facilement détectée avec le laser violet, ce qui permet à d’autres lignes laser d’être utilisées pour les fluorochromes classiques.Consultez un guide de sélection pour tous les colorants de viabilité non fixables pour la cytométrie en flux.
Spécification
Contient 20 flacons de violet de calcéine AM (25 μg par flacon). Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Violet de calcéine | |
Cytomètre en flux | |
Fluorescent | |
Composants CellTracker, réactifs de marquage cellulaire | |
Colorant |
400 / 452 | |
Tube(s) | |
1 000 réactions | |
CellTrace™ | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.