Learn More
Greiner Bio-One Flacons de culture cellulaire à profil bas traités pour culture tissulaire CELLSTAR™
Amélioration de l’adhérence cellulaire par un traitement de surface physique. Les flacons de culture cellulaire à profil bas traités pour culture tissulaire Greiner Bio-One CELLSTAR™ sont exempts de DNase, de RNase et d’ADN humain.
332.00€
Spécification
Couleur de bouchon | Orange |
---|---|
Capacité (métrique) | 550 ml |
Matériau | Verre |
Type de goulot | Cannelé |
Nbre par carton | 50 |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10460613
|
Greiner Bio-One
660160 |
Plat |
332.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- La conception des flacons permet un accès efficace à la pelouse cellulaire avec des grattoirs de cellules et un accès optimal avec des pipettes
- Graduation sur le côté
- Col incliné
- Bouchon à vis standard et options de bouchon de filtre ventilé 0,2 μm disponibles
Spécification
Orange | |
Verre | |
50 | |
Protéine de collagène de type I | |
Stérile |
550 ml | |
Cannelé | |
5 | |
Oui | |
175 cm2 |