Learn More
Molecular Probes™ Kit de dosage par cytométrie de flux rouge profond CellROX™ :
Kit de dosage par cytométrie de flux rouge profond CellROX™ :
Marque: Molecular Probes™ C10491
397.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le kit de dosage par cytométrie de flux CellROX™ rouge profond permet la détection par cytométrie de flux des dérivés réactifs à l’oxygène (DRO) dans des cellules vivantes. Le kit contient le réactif CellROX™ rouge profond ainsi que le produit de coloration SYTOX™ bleue pour cellules mortes, de la N-acétylcystéine (un antioxydant, pour le contrôle négatif) et une solution d’hydroperoxyde de tert-butyle (TBHP, un inducteur des DRO).Consultez notre guide de sélection de tous les réactifs et kits CellROX™.
Caractéristiques du kit de dosage par cytométrie de flux CellROX™ rouge profond :
Le réactif de détection rouge profond CellROX™ est perméable aux cellules et non fluorescent ou très faiblement fluorescent alors qu’il est à l’état réduit. Dès son oxydation, le réactif présente un puissant signal fluorogénique présentant des maxima d’absorption / émission de 644/665 nm et qui reste localisé dans le cytoplasme. Lorsqu’il est utilisé avec le produit de coloration SYTOX™ bleue pour cellules mortes, les cellules présentant un stress oxydatif et les cellules ne présentant aucun stress se distinguent de manière fiable des cellules mortes à l’aide de la cytométrie de flux.
Spécification
Cellules de mammifères, cellules eucaryotes | |
Fluorescence | |
Cytomètre en flux | |
Réactif CellROX™ Deep Red | |
Tube(s) | |
100 dosages | |
DMSO (diméthylsulfoxyde) |
Contient 1 flacon de réactif rouge profond CellROX™ (25 µl), 1 flacon de™ colorant cellulaire mort bleu SYTOX (100 µl), 2 flacons de N-acétylcystéine (10 mg par flacon), 1 flacon d’hydroperoxyde de tert-butyle (50 µl, 70 % de solution dans l’eau) et 1 flacon de DMSO (200 µl). Stockez le kit entre -5°et -30 C, dans un endroit protégé de la lumière. Le réactif CellROX™ est sensible à l’air. |
|
Cytométrie en flux | |
Réactif | |
CellROX™ Rouge foncé : 644/665™ , SYTOX bleu : 444 / 480 | |
CellROX™ | |
Glace humide |
Sécurité et traitement
- CellROX Deep Red Flow Cytometry Assay Kit
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Peroxyde organique Type E et F
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H242-Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H331-Toxique par inhalation.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: tert-Butyl hydroperoxide