Learn More
Greiner Bio-One Flacons rotatifs en polystyrène CELLMASTER™ - Forme courte
Pour une utilisation dans les cultures cellulaires. Les flacons rotatifs en PS Greiner Bio-One CELLMASTER™ de forme basse sont stables et transparents et sont livrés avec un bouchon à vis de sécurité.
309.72€
Spécification
Surface du flacon | Lisse |
---|---|
Capacité (métrique) | 2550 ml |
Couleur | Transparent |
Diamètre (impériale) | 4.8 in |
À utiliser avec (application) | Culture cellulaire |
Code produit | Marque | Nbre par carton | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre par carton | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10788064
|
Greiner Bio-One
680065 |
24 | 24 | ||||||
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable Apyrogène, non cytotoxique
- La technique de soufflage-moulage sans soudure évite les fuites par les soudures
- Tests de produits finaux de classe IV USP certifiés
- Clarté optique
- Adhésion de cellules par
Spécification
Lisse | |
Transparent | |
Culture cellulaire | |
24 | |
850 cm2 | |
Oui | |
271 mm | |
10,6 in | |
Bouchon à vis |
2550 ml | |
4.8 in | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Forme courte | |
Traitée pour culture tissulaire | |
Flacon, rotatif | |
122 mm |