Learn More
Greiner Bio-One Flacons rotatifs en polystyrène CELLMASTER™ - Forme longue
Pour une utilisation dans les cultures cellulaires. Les flacons rotatifs en PS Greiner Bio-One CELLMASTER™ de forme haute favorisent l’adhérence cellulaire grâce à un traitement de surface physique.
683.70€
Spécification
Surface du flacon | Lisse |
---|---|
Capacité (métrique) | 5030 ml |
Couleur | Transparent |
Diamètre (impériale) | 4.8 in |
À utiliser avec (application) | Culture cellulaire |
Code produit | Marque | Nb par paquet | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nb par paquet | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10621743
|
Greiner Bio-One
682024 |
12 | 24 | ||||||
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable Apyrogène, non cytotoxique
- La technique de soufflage-moulage sans soudure évite les fuites par les soudures
- Tests de produits finaux de classe IV USP certifiés
- Le bouchon à vis de sécurité garantit une fermeture hermétique, co
Spécification
Lisse | |
Transparent | |
Culture cellulaire | |
Stérile | |
Tests de produits finaux de classe IV USP | |
500 mm | |
122 mm |
5030 ml | |
4.8 in | |
Polystyrène | |
1700 cm2 | |
Forme longue | |
Flacon, rotatif | |
Bouchon à vis |