Learn More
Greiner Bio-One Flacons rotatifs à bouchon filtrant en polystyrène CELLMASTER™ - Forme courte
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 125 ml
Surface de croissance cellulaire:
2 125 cm2
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable Apyrogène, non cytotoxique
- La technique de soufflage-moulage sans soudure évite les fuites par les soudures
- Tests de produits finaux de classe IV USP certifiés
- Le bouchon à vis de sécurité garantit une fermeture hermétique, co
Spécification
Spécification
Surface du flacon | Manche rainuré |
Capacité (métrique) | 2 125 ml |
Couleur | Transparent |
Diamètre (impériale) | 4,8 in |
À utiliser avec (application) | Culture cellulaire |
Matériau | PS |
Nbre par carton | 2 |
Stérilité | Stérile |
Surface de croissance cellulaire | 2 125 cm2 |
Certifiés | Tests de produits finaux de classe IV USP |