Learn More
Greiner Bio-One Flacons rotatifs à bouchon filtrant en polystyrène CELLMASTER - Forme longue
Code produit. 13075043
Click to view available options
Capacité (métrique):
4720 mL
Pour une utilisation dans les cultures cellulaires.Les flacons rotatifs à bouchon filtrant en polystyrène Greiner Bio-One CELLMASTER - Forme longue favorisent l’adhérence cellulaire grâce à un traitement de surface physique.
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène, non cytotoxique
  • La technique de soufflage-moulage sans soudure évite les fuites par les soudures
  • Tests de produits finaux de classe IV USP certifiés
  • Le bouchon à vis de sécurité garantit une fermeture hermétique, co
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Surface du flacon Ribbed
Type de bouchon Filter Screw Cap
Diamètre (métrique) 122 mm
Hauteur (métrique) 500 mm
Type de produit Roller Bottle
Capacité (métrique) 4720 mL
Couleur Clear
Diamètre (impériale) 4.8 in.
À utiliser avec (application) Cell cuture
Matériau Polystyrene
Nbre par carton 1
Stérilité Sterile
Surface de croissance cellulaire 4250 cm2
Format Long Form
Traitement de surface TC Treated