Learn More
Greiner Bio-One Flacons rotatifs 2,5X en polystyrène CELLMASTER™ - Forme courte
Pour une utilisation dans les cultures cellulaires. Les flacons rotatifs 2,5X en polystyrène Greiner Bio-One CELLMASTER™ - forme haute favorisent l’adhérence cellulaire grâce à un traitement de surface physique.
526.82€
Spécification
Surface du flacon | Manche rainuré |
---|---|
Capacité (métrique) | 2 100 ml |
Couleur | Transparent |
Diamètre (impériale) | 4,8 in |
À utiliser avec (application) | Culture cellulaire |
Code produit | Marque | Nb par paquet | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nb par paquet | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10456342
|
Greiner Bio-One
681075 |
24 | 24 | ||||||
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable Apyrogène, non cytotoxique
- La technique de soufflage-moulage sans soudure évite les fuites par les soudures
- Tests de produits finaux de classe IV USP certifiés
- Le bouchon à vis de sécurité garantit une fermeture hermétique, co
Spécification
Manche rainuré | |
Transparent | |
Culture cellulaire | |
Stérile | |
Tests de produits finaux de classe IV USP | |
Traitée pour culture tissulaire | |
Flacon rotatif | |
Bouchon à vis |
2 100 ml | |
4,8 in | |
PS | |
2 125 cm2 | |
Forme courte | |
271 mm | |
122 mm |