Learn More
Corning™ Milieu de culture cellulaire liquide classique DMEM
Les produits font l’objet de divers tests pour déterminer la fonctionnalité et la toxicité à l’aide d’une analyse de promotion de la croissance. Le milieu de culture cellulaire liquide classique DMEM Corning™ soutient la croissance de la culture cellulaire et la substitution du HCl pyridoxine pour le pyridoxal assure une meilleure stabilité par rapport à la formulation originale.
34.82€ - 693.36€
Spécification
Contenu et stockage | 2 à 8 °C |
---|---|
Concentration | 1 X |
Forme | Liquide |
Type de produit | Milieu DMEM |
Niveau d’endotoxines | < 0,25 UE/ml |
Code produit | Marque | Avec additifs | Sans additif | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Avec additifs | Sans additif | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15303601
|
Corning™
10-014-CM |
Glucose, Glutamine, Pyruvate de sodium | Aucun | 6 x 1 L |
231.00€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15323601
|
Corning™
10-017-CM |
Glutamine, Glucose | Sans pyruvate de sodium | 6 x 1 L |
229.46€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15323531
|
Corning™
10-013-CV |
Glucose, Glutamine, Pyruvate de sodium | Aucun | 6 x 500 ml |
99.02€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15373591
|
Corning™
10-013-CM |
Glucose, Glutamine, Pyruvate de sodium | Aucun | 6 x 1 L |
304.00€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15353531
|
Corning™
10-017-CV |
Glucose, Glutamine | Sans pyruvate de sodium | 6 x 500 ml |
105.00€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16651543
|
Corning™
15-013-CVR |
Glucose, Pyruvate de sodium | Sans glutamine | 6 x 500 ml | |||||
15353551
|
Corning™
15-013-CV |
Glucose, Pyruvate de sodium | Sans glutamine | 6 x 500 ml |
77.00€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15383551
|
Corning™
15-017-CV |
Glucose | Sans glutamine, Sans pyruvate de sodium | 6 x 500 ml |
159.09€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15393551
|
Corning™
15-018-CV |
Glucose, Pyruvate de sodium, HEPES | Sans glutamine | 6 x 500 ml |
190.96€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15383561
|
Corning™
17-205-CV |
Glucose, Pyruvate de sodium | Sans glutamine, Sans rouge de phénol | 6 x 500 ml |
179.00€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15393611
|
Corning™
15-013-CM |
Glucose, Pyruvate de sodium | Sans glutamine | 6 x 1 L |
215.73€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15393591
|
Corning™
10-013-LX |
Glucose, Glutamine, Pyruvate de sodium | Aucun | 1 x 10 L |
351.62€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15313621
|
Corning™
15-013-LX |
Glucose, Pyruvate de sodium | Sans glutamine | 1 x 10 L |
472.85€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15303621
|
Corning™
15-013-LB |
Glucose, Pyruvate de sodium | Sans glutamine | 1 x 20 L |
693.36€
20L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15333621
|
Corning™
15-018-CM |
Glucose, Pyruvate de sodium, HEPES | Sans glutamine | 6 x 1 L |
321.66€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15323621
|
Corning™
15-017-CM |
Glucose | Sans glutamine, Sans pyruvate de sodium | 6 x 1 L |
227.39€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Modification du milieu de base d’Eagle (BME) contenant quatre fois les concentrations d’acides aminés et de vitamines présentes dans le BME
- La formulation originale a été utilisée pour la culture de cellules embryonnaires de souris
- A été modifié pour prendre en charge la variété de cellules normales et transformées, telles que les cultures primaires de cellules de souris et de poulet
- Les formulations peuvent différer en quantité ou en absence de composants tels que le glucose, le pyruvate de sodium, le bicarbonate de sodium et la L-glutamine
- Testé pour déterminer le pH et l’osmolalité
- Faibles niveaux d’endotoxines et absence de contamination
- Testé pour l’endotoxine bactérienne à l’aide de l’essai sur lysat d’amœbocytes de limule (LAL) par méthode chromogène
- Osmolalité : H2O 335± mOsm/kg
- Mycoplasme : Test négatif
- Stérilité : Conforme
Spécification
2 à 8 °C | |
Liquide | |
< 0,25 UE/ml |
1 X | |
Milieu DMEM | |
Pour évaluer les caractéristiques de la cytotoxicité et la stimulation de la croissance |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 18 Mois