Learn More
Eau de qualité biologie moléculaire testée à l’eau stérile USP
Utilisée dans les applications sans RNase, DNase et Protéase. L’eau de qualité biologie moléculaire Corning™ testée à l’eau stérile USP est utilisée pour la préparation de tampons, la purification d’ADN/ARN, le séquençage et les bibliothèques d’ADN, l’ADN recombinant, le clonage, la cartographie génétique.
107.00€ - 269.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15383581
|
Corning Media Tech
46-000-CI |
6 x 100 mL |
107.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15393581
|
Corning Media Tech
46-000-CV |
6 x 500 mL |
168.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15303711
|
Corning Media Tech
46-000-CM |
6 x 1 L |
269.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Idéal pour la préparation de réactifs, le rinçage des ustensiles en verre et en plastique
- Testé selon la monographie USP pour l’eau purifiée stérile
- Aucun agent toxique, y compris le DEPC, n’est utilisé dans la préparation de l’eau de qualité biologie moléculaire
Certifications
Fabriquée conformément aux BPFa (21 CFR 820) dans des installations certifiées ISO 13485