Learn More
Corning™ Modules CellCube™
The CellCube™ module is an integral, encapsulated, sterile, single-use device that is 100% pressure-hold tested before shipment. It is comprised of a series of parallel, styrene plates joined to create thin, sealed, laminar flow spaces between adjacent plates. Each culture plate receives proprietary tissue culture treatment prior to assembly to ensure dense, uniform cell growth.
Marque: Corning™ 3201
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les modules CellCube fournissent :
- une série de plaques en polystyrène parallèles jointes pour créer des espaces de flux laminaire fins et scellés entre les plaques adjacentes.
- une surface de croissance en polystyrène traitée de façon optimale pour la croissance des cellules dépendantes de l’adhérence.
- un environnement perfusé qui simule plus étroitement les conditions in vivo et distribue de manière fiable les nutriments et l’oxygène.
- un dispositif intégré, encapsulé, stérile et à usage unique qui est soumis à des tests de maintien de pression à 100 % avant expédition.
Spécification
Conditionnement individuel | |
1 | |
Module CellCube™ | |
Non | |
21 250 cm2 | |
25 |
1,5 L | |
1 | |
Carré | |
Stérile | |
Traitée pour culture tissulaire |