Learn More
Eppendorf™ Flacons de culture cellulaire avec bouchon à filtre ventilé, traités pour culture tissulaire
Récipient de prédilection pour la culture à long terme ou l’expansion à grande échelle des cellules, offrant une protection contre la contamination. Les flacons de culture cellulaire Eppendorf™ avec bouchon à filtre ventilé, traités pour la culture tissulaire sont stériles, sans pyrogènes, sans DNase, sans RNase, sans ADN humains et bactériens et non cytotoxiques.
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | PS |
À utiliser avec (application) |
|
Revêtement de surface | Traitée pour culture tissulaire |
Plage de températures (métrique) | –86°C à +60°C |
Description
- Géométrie ConvexAcces™ pour faciliter l’accès à la zone de croissance et faciliter le traitement des cellules en toute sécurité
- Échange de gaz optimisé et protection contre la contamination grâce à la technologie de filtre à air à haute efficacité
- Les ondulations du bouchon empêchent ce dernier de rouler et ceci facilite les étapes de culture lorsque le bouchon doit être mis de côté
- 100 % des flacons contrôlés pour fuite éventuelle et sécurité maximale
- Identification directe de la surface sur le flacon et le bouchon
- Disponibles en trois tailles : T-25, T-75 et T-175 avec surfaces traitées pour culture tissulaire
Spécification
Transparent | |
|
|
–86°C à +60°C | |
SAL 10-6 |
PS | |
Traitée pour culture tissulaire | |
Non autoclavable |