Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Flacon de culture cellulaire
Améliorez la vie de vos récipients de culture cellulaire Techne
261.53€ - 510.38€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Ensemble de pales à moteur à entraînement direct ou à entrainement magnétique |
Forme du fond | Flat |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12927286
|
Cole-Parmer™ Essentials
21837-36 |
125 à 190 ml |
261.53€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12937286
|
Cole-Parmer™ Essentials
21837-35 |
250 à 380 ml |
261.53€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11709302
|
Cole-Parmer™ Essentials
21837-32 |
500 ml |
340.84€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12947286
|
Cole-Parmer™ Essentials
21837-33 |
1000 ml |
510.38€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
L’action d’agitation douce facilite l’adhérence et favorise la croissance cellulaire. Le contrôle de l’accélération électronique à démarrage progressif empêche les turbulences et minimise ainsi les dommages cellulaires. L’agitation par intervalle avec des durées “ON-OFF” variables améliore le taux de fixation des cellules, tandis que l’agitation continue d’être contrôlée jusqu’à 80 tr/min. Toutes les unités peuvent être utilisées dans un incubateur ou dans une pièce chaude. Les récipients de culture sont fabriqués en verre borosilicaté siliconé, afin de minimiser l’adhérence cellulaire aux récipients. Alimentation électrique de 230 V, 50 Hz, 2 W. Conçue pour la culture de cellules sur microbilles microporteuses. Ce système peut également être utilisé pour les techniques de culture cellulaire en suspension.Spécification
Acier inoxydable | |
Ensemble de pales à moteur à entraînement direct ou à entrainement magnétique | |
Flat |