Learn More
Chlorhydrate de céliprolol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15447139
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Bloqueur de →1-adrénergique cardioséléctif
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Celiprolol hydrochloride
CAS 57470-78-7
Couleur Blanc
Formule moléculaire C20H34ClN3O4
Numéro MDL MFCD00941500
Quantité 10 mg
Merck Index 14,1960
Synonyme celiprolol hydrochloride, celiprolol hcl, selectrol, selecor, selectol tn, celectol, ccris 1095, celiprolol hydrochloride usan, celiprolol clorhidrato spanish, celiprolol hydrochlorid german
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol, methanol and water
Clé InChI VKJHTUVLJYWAEY-UHFFFAOYNA-N
SMILES [H+].[Cl-].CCN(CC)C(=O)NC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)(C)C)C(=C1)C(C)=O
Nom IUPAC 3-[3-acétyl-4-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]phényl]-1,1-diéthylurea;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 415.96
CID PubChem 42373
Poids de la formule 415.95
Forme physique Solide cristallin